Kluczowe dokumenty
HVHP14250
Millipore
PVDF Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
Wybierz wielkość
50 FILTERS
2760,00 zł
2760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 FILTERS
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
142 mm
śr. filtra
142 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
75 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HVHP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
  • Air clarification
  • Gas and solvent filtration
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Douglas M Davenport et al.
Polymers, 8(2) (2016-01-27)
Membranes are finding wide applications in various fields spanning biological, water, and energy areas. Synthesis of membranes to provide tunable flux, metal sorption, and catalysis has been done through pore functionalization of microfiltration (MF) type membranes with responsive behavior. This
Vapor-gap membranes for highly selective osmotically driven desalination
Lee J, et al.
Journal of Membrane Science, 555, 407-417 (2018)
Muhammad Irfan Siyal et al.
Environmental research, 167, 255-266 (2018-08-04)
Membranes with amphiphobic properties are crucial for desalination of concentrated saline water with organic foulant by membrane distillation. In this research, we coated Fluorographite (FGi) particles on polyvinylidene-fluoride (PVDF) flat sheet membranes with 0.8% v/v polydimethylsiloxane (PDMS) as binder by