Kluczowe dokumenty
HTS130RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora lizofosfolipidowego LPA3
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora lizofosfolipidowego LPA3,
pochodzenie biologiczne
human
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) jest lizofosfolipidem wytwarzanym przez aktywowane płytki krwi, który hamuje cyklazę adenylanową i stymuluje syntezę DNA, zmiany w morfologii komórek i wzrost wewnątrzkomórkowego wapnia w różnych hodowanych komórkach ssaków. Rodzina trzech GPCR, LPA1, LPA2 i LPA3, pośredniczy w biologicznym działaniu LPA (Contos i in., 2000). LPA3 ulega ekspresji głównie w jądrach, prostacie, sercu i trzustce. Myszy pozbawione LPA3 mają niską ekspresję COX-2 w macicy i wykazują zmniejszoną implantację macicy i odstępy między zarodkami (Ye i in., 2005). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją LPA3 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego LPA3 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnałowym wapnia. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów LPA3.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie zamrożone komórki LPA3 / EDG7 GPCR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: LPA3/ EDG7
  • Podrodzina docelowa: Lizofosfolipidy
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1