Kluczowe dokumenty
HTS027RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora uwalniającego gonadotropinę GnRH
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora uwalniającego gonadotropinę GnRH,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH), znany również jako hormon uwalniający hormon luteinizujący (LHRH), reguluje kaskadę hormonów rozrodczych u kręgowców. Po uwolnieniu z podwzgórza GnRH stymuluje wydzielanie hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego z przysadki mózgowej. U ludzi receptor GnRH typu I jest GPCR, który jest niezwykły ze względu na brak cytoplazmatycznego C-końcowego ogona. Chociaż niektóre gatunki zawierają receptor GnRH typu II, ludzka wersja tego drugiego receptora wydaje się zawierać mutacje, które czynią go nieaktywnym. Analogi GnRH (agoniści) są stosowane w niskich dawkach w sposób pulsacyjny w leczeniu niepłodności, opóźnionego dojrzewania płciowego i wnętrostwa. Agoniści GnRH w wysokich dawkach odczulają receptor i są stosowane wraz z antagonistami w leczeniu chorób hormonozależnych (Millar i in., 2004). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją GnRH jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego GnRH na powierzchni komórki w celu funkcjonalnego wykrywania poprzez szlak sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów GnRH.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie zamrożone komórki GnRH / LHRH GPCR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: GnRH/LHRH
  • Podrodzina docelowa: GnRH
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1