Kluczowe dokumenty
HSTC384-28K
Millipore
11468 384-dołkowy panel ludzkich komórek T o wysokiej czułości - multipleksowy test immunologiczny
for the analysis of a combination of analytes in serum, plasma, or tissue/cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 79-108%
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.43-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Cytokiny to immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnych, jak i wrodzonych reakcjach immunologicznych. Ogólny termin "cytokiny" obejmuje miokiny (wytwarzane przez komórki mięśniowe), limfokiny (wytwarzane przez aktywowane limfocyty Th), interleukiny (działające jako mediatory między limfocytami T) i chemokiny (odpowiedzialne za migrację limfocytów T). Jako jeden z mechanizmów regulacyjnych układu odpornościowego, cytokiny działają w fazie rozpoznawania, aktywacji lub efektorowej odpowiedzi immunologicznej, modulując rozwój i aktywność funkcjonalną podtypów limfocytów T, limfocytów B i komórek mieloidalnych. W związku z tym badania nad cytokinami odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, zwłaszcza tych, które składają się na proces zapalny.
Niskie poziomy stanu zapalnego są zaangażowane w wiele klinicznych i subklinicznych stanów chorobowych, takich jak choroby autoimmunologiczne, choroby układu krążenia, cukrzyca, zaburzenia neurologiczne i nowotwory. Pomiar pikogramowych poziomów cytokin ma zatem kluczowe znaczenie dla zrozumienia patogenezy tych chorób. 384-dołkowy panel ludzkich komórek T o wysokiej czułości jest 384-dołkową wersją obecnego 96-dołkowego panelu ludzkich komórek T o wysokiej czułości i przekracza oczekiwania pod względem przepustowości, czułości i wykrywalności próbki.
Panel 11468 384-dołkowy Human High Sensitivity T Cell Panel jest przeznaczony do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich powyższych analitów w surowicy, osoczu lub supernatancie tkanki/hodowli komórkowej: Fraktalkina/CX3CL1, GM-CSF, IFN-gamma, IL-1beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL8/CXCL8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL17A/CTLA8, IL-21, IL-23, ITAC/EXCL11, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3α/CCL20 i TNFα.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
W obrębie panelu nie występuje wykrywalna reaktywność krzyżowa.
Zastosowanie
  • Anality: Fraktalkina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, I-TAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α.
  • Ponieważ istnieją unikalne cechy dotyczące przygotowania próbki i konfiguracji testu, przed uruchomieniem testu należy przeczytać cały protokół.
  • Zalecany typ próbki: Surowica, osocze lub lizat tkankowy/komórkowy i supernatant hodowli.
  • Czas działania testu: Przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
  • Podkategoria badań: Odpowiedź immunologiczna, zaburzenia metaboliczne, przewlekłe choroby zapalne, choroby układu krążenia, neuronauka
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych testów można znaleźć w protokole zestawu.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract