HCP2MAG-62K-PX23
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel II - Premixed 23 Plex - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 81-110%
sensitivity: 0.4-55.8 pg/mL
standard curve range: 1.0-100,000 pg/mL
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Human Cytokine / Chemokine Panel II enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines as well as the modulation of cytokine expression.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel.
Zastosowanie
- Analytes: 6Ckine, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, I-309, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-33, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, SCF, SDF-1A+β, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
- Recommended Sample type: Serum, plasma, cell culture supernatant
- Recommended Sample dilution: neat
- Assay Run Time: Overnight or two-hour primary incubation. For best results, an overnight incubation is recommended
- Research Category: Inflammation & Immunology
- Research Subcategory: Obesity, Metabolic Disorders, Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract