Kluczowe dokumenty
HSP2MAG-63K
Millipore
11468 Human Sepsis Magnetic Bead Panel 2 - multipleksowy test odpowiedzi immunologicznej
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple sepsis biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 87%
(MIP-1β)
accuracy: 92%
(MIP-1α)
accuracy: 95%
(Granzyme B)
accuracy: 98%
(IL-8)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(IL-1α and MIP-1β)
standard curve range: 195-200,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 2,930-3,000,000 pg/mL
(HSP70)
standard curve range: 2-2,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(IL-8 and MIP-1β)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Sepsa lub SIRS (zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej) jest wynikiem infekcji bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej lub pasożytniczej. Według CDC, sepsa jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów oddziałów intensywnej terapii w USA. Patogeneza sepsy jest bardzo złożona. Zarówno wrodzona, jak i nabyta odpowiedź immunologiczna na infekcję zakłóca homeostazę poprzez zmianę ekspresji cytokin, która zwiększa immunosupresję. Ponadto migracja leukocytów w tkankach objętych stanem zapalnym powoduje wydzielanie czynnika tkankowego prowadzącego do powstawania trombiny, a także uwalnianie chemokin i cząsteczek adhezyjnych przez komórki śródbłonka. Ciężka sepsa występuje, gdy niedociśnienie lub hipoperfuzja jednego lub więcej narządów prowadzi do dysfunkcji narządów, co z kolei może powodować wstrząs septyczny, zespół dysfunkcji wielonarządowej (MODS) i śmierć.
11468 Human Sepsis Panel 2 jest przeznaczony do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i supernatantu hodowli komórkowej / tkankowej: Granzym B, HSP70, IL-1α, IL-8/CXCL8, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MMP-8. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w duplikacie.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, radykalnie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Odpowiedź immunologiczna
Zastosowanie
  • Anality: Granzym B, HSP70, IL-1α, IL-8, MIP-1α, MIP-1β, MMP-8
  • Zalecany typ próbki: Surowica, osocze lub supernatant hodowli komórkowej
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: Czyste
  • Czas testu: Jeden dzień Kategoria badań: Zapalenie i immunologia
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Inne uwagi
Wrażliwość: Informacje na temat indywidualnej wrażliwości znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak testy MILLIPLEX®, pozwalają badaczom na jednoczesne badanie większej liczby biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby. Jest to szczególnie istotne w badaniach immunologicznych, w których wiele analitów odgrywa rolę w różnych szlakach.