HPLX1-115SP-PX
MILLIPLEX® PLEXpedition Screening Premixed Kits (80-plex & 115-plex)
Synonim(y):
Human screening kit, Human screening panel, Luminex human screening immunoassay, Luminex human screening panel, Millipore screening kit, Millipore screening panel, Multiplex screening kit, Multiplex screening panel
Wybierz wielkość
49 380,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
49 380,00 zł
Polecane produkty
opis
96 well
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
Parametry
25 μL sample volume (per well)
assay range
intra-assay cv: ≤15%
inter-assay cv: ≤20%
(≤25% for PDGF-AA)
metody
multiplexing: suitable using : Suitable
moc wejściowa
cell culture supernatant(s)
serum
plasma
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
- GIP and ENA-78 have low cross-reactivity with IL-23 (≤15%) and GRO (≤5%) recombinant proteins, respectively.
- IL-12 (p40) has moderate, but expected, cross-reactivity with the recombinant proteins for IL-12 (p70) and IL-23 which both contain the p40 subunit.
- MMP-3 may exhibit significant cross-reactivity with MMP-10 recombinant proteins due to high sequence homology, however, analysis demonstrated independent and differentiated measurement of MMP-3 and MMP-10 in biological samples.
Zastosowanie
- MAGPIX®/Luminex 200™/FLEXMAP 3D®/xMAP® INTELLIFLEX required for any or all of the following 50 analytes: EGF, FGF-2, Fractalkine, G-CSF, Ghrelin (Active), GIP, Glucagon, GM-CSF, Granzyme B, GROα, HGF, IFNα2, IFNγ, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-1Ra, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-22, IL-23, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, Leptin, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, OPN, PDGF-AA, PDGF-BB, Perforin, RANTES, sCD40L, SCF, sFAS, sFASL, TGFα, TNFα, TRAIL, VEGF-A
- Luminex 200™/FLEXMAP 3D®/xMAP® INTELLIFLEX required for any or all of the following 80 analytes: ACTH, BDNF, C-Peptide, EGF, Eotaxin, FABP4, FGF-2, FLT3 Ligand, Fractalkine, G-CSF, Ghrelin (Active), GIP, GLP-1 Total, Glucagon, GM-CSF, Granzyme A, Granzyme B, GROα, HGF, IFNα2, IFNγ, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-18, IL-1Ra, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-3, IL-33, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, Insulin, IP-10, I-TAC, Leptin, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, OPG, OPN, PDGF-AA, PDGF-BB, Perforin, PlGF, PP, PYY, RANTES, sCD40L, SCF, sFAS, sFASL, TARC, TGFα, TNFα, TNFβ, TRAIL, Troponin I, VEGF-A
- FLEXMAP 3D®/xMAP® INTELLIFLEX required for any or all of the following 115 analytes: ACTH, Amylin (Active), BCA-1, BDNF, BNP, CK-MB, C-Peptide, DKK1, EGF, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, Erythropoeitin (EPO), FABP3, FABP4, FGF-2, FGF-21, FGF-23, FLT3 Ligand, Fractalkine, G-CSF, Ghrelin (Active), GIP, GLP-1 Total, Glucagon, GM-CSF, GPC-2, Granzyme A, Granzyme B, GROα, HB-EGF, HGF, I-309, IFNα2, IFNγ, IL-10, IL-11, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-18, IL-1Ra, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-21, IL-22, IL-23, IL-3, IL-33, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, Insulin, IP-10, I-TAC, Leptin, LIF, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-1Ϭ, MIP-3α, MIP-3β, MMP-1, MMP-10, MMP-12, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9, Myostatin , NGF, NTproBNP, OPG, OPN, Osteocalcin, Osteonectin, PDGF-AA, PDGF-BB, Perforin, PlGF, PP, PYY, RANTES, sCD40L, SCF, SDF-1, sFAS, sFASL, SOST, TARC, TGFα, TNFα, TNFβ, TPO, TRAIL, Troponin I, TSLP, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Powiązane treści
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki multipleksowemu panelowi przesiewowemu MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex. Bez wysiłku badaj cytokiny i inne markery dzięki technologii Luminex®.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.