Kluczowe dokumenty
HPI-15K
Sigma-Aldrich
Human Proinsulin RIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Produkt HPI-15K nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
for protein analysis
Poziom jakości
opis
ED<sub>80</sub> = 10 ± 1 pM ED<sub>50</sub> = 23 ± 2 pM ED<sub>20</sub> = 52 ± 3 pM
analytes available: Proinsulin
2-100 pg/mL (standard curve range)
Właściwości
accuracy 91–93%
reaktywność gatunkowa
human
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
FUNCTION: SwissProt: P01308 # Insulin decreases blood glucose concentration. It increases cell permeability to monosaccharides, amino acids and fatty acids. It accelerates glycolysis, the pentose phosphate cycle, and glycogen synthesis in liver.
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Zastosowanie
Three-day, disequilibrium incubation at room temperature. Sample volume ≤200 µL serum, plasma, or tissue culture media.
Komentarz do analizy
Linearity 100–120%
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract