Kluczowe dokumenty
HIGFMAG-52K
Millipore
11468 Panel ludzkich kulek magnetycznych IGF-I, II - test endokrynologiczny
The Human IGF Panel, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of one or both IGF-I and IGF-II protein biomarkers in human serum, plasma and cell/tissue culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 89%
(IGF-II)
sensitivity: 19 pg/mL
(MinDC+2SD; IGF-I)
sensitivity: 919 pg/mL
(MinDC+2SD; IGF-II)
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(IGF-I)
standard curve range: 892-650,000 pg/mL
(IGF-II)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IGF-I)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IGF-II)
metody
multiplexing: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... IGF1(3479)
Opis ogólny
Insulinopodobne czynniki wzrostu I i II to polipeptydowe hormony endokrynologiczne o strukturze molekularnej podobnej do insuliny. Zarówno IGF-I, jak i IGF-II są produkowane głównie przez wątrobę, a ich biodostępność jest regulowana przez białka wiążące IGF (IGFBP).
11468 Human IGF-I, II Panel to 2-pleksowy zestaw do ilościowego oznaczania IGF-I i/lub IGF-II w ludzkiej surowicy, osoczu, ekstraktach tkankowych/komórkowych lub próbkach pożywek hodowlanych. Odczynniki są dołączone do ekstrakcji próbek surowicy i osocza, co daje końcowe rozcieńczenie 1:60. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Endokrynologiczny
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
  • Anality: IGF-I, IGF-II
  • Zalecany typ próbki: Ludzka surowica, osocze, supernatanty lub lizaty hodowli komórkowych/tkankowych
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: Użyć 25 μl na studzienkę ostatecznej surowicy lub osocza ekstrahowanego w stosunku 1:60; Supernatanty lub lizaty hodowli komórkowych/tkankowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym.
  • UWAGA: W przypadku próbek surowicy i osocza wymagana jest ekstrakcja próbki przy użyciu odczynników zawartych w zestawie. Końcowe rozcieńczenie dla wyekstrahowanych próbek surowicy lub osocza wynosi 1:60.
  • Czas testu: Przez noc (16-20 godzin) w temperaturze 2-8°C.
  • Kategoria badawcza: Metabolizm
  • Podkategoria badań: Zaburzenia metaboliczne
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Everything you need in a single kit.
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Zakres krzywej standardowej: Dokładne stężenia wzorcowe znajdują się w arkuszu analizy.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenneth Maleta et al.
The American journal of clinical nutrition, 113(2), 380-390 (2021-01-01)
Insulin-like growth factor I (IGF-I) is the most important hormonal promoter of linear growth in infants and young children. The objectives of this study were to compare plasma IGF-I concentration in a low- compared with a high-income country and characterize
Josep M Mercader et al.
Diabetes, 66(11), 2903-2914 (2017-08-26)
Type 2 diabetes (T2D) affects more than 415 million people worldwide, and its costs to the health care system continue to rise. To identify common or rare genetic variation with potential therapeutic implications for T2D, we analyzed and replicated genome-wide
Amanda L Ford et al.
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 120(4), 500-516 (2020-03-23)
Higher protein intakes may help reduce sarcopenia and facilitate recovery from illness and injury in older adults. However, high-protein diets (HPDs) including animal-sourced foods may negatively perturb the microbiota, and provision of probiotics and prebiotics may mitigate these effects. The
Effects of maternal obstructive sleep apnoea on fetal growth: a prospective cohort study.
Fung, AM; Wilson, DL; Lappas, M; Howard, M; Barnes, M; O'Donoghue, F; Tong, S; Esdale et al.
Testing null
Yili Zhang et al.
Journal of inflammation research, 15, 533-543 (2022-02-01)
To investigate the differences of several serum markers among population with different bone mass and to explore the utility of new potential biomarker for the diagnosing and screening for postmenopausal osteoporosis (PMOP). A total of 1055 postmenopausal women were screened
Powiązane treści
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.