Kluczowe dokumenty
HCYTB-60K-PX38
Millipore
11468 Panel ludzkich cytokin/hemokin/czynników wzrostu B 38-Plex Premix
Synonim(y):
MILLIPLEX Panel ludzkich cytokin/hemokin/czynników wzrostu B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, Panel multipleksowy ludzkich cytokin/hemokin/czynników wzrostu B oparty na kulkach
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
zastosowanie
 kit sufficient for 96 wells
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
Parametry
25 μL sample volume (per well)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
®®"Cytokina" to ogólny termin stosowany w odniesieniu do zróżnicowanej grupy małych białek, peptydów lub glikoprotein wydzielanych przez limfocyty, monocyty, makrofagi i inne komórki, które regulują odpowiedzi immunologiczne, hematopoezę i rozwój limfocytów. Cytokiny obejmują interleukiny, interferony, chemokiny i inne cząsteczki sygnałowe. Czynniki wzrostu to zewnątrzkomórkowe polipeptydy, które mają pozytywny wpływ na wzrost i proliferację komórek. Mogą one stymulować wzrost wielu różnych typów komórek. Czynniki wzrostu i cytokiny mają podobną strukturę i sposób działania. Poszczególne cytokiny lub czynniki wzrostu są wytwarzane przez wiele typów komórek. Różni się to od hormonów, które są zwykle wytwarzane przez wyspecjalizowane gruczoły. Każda cytokina lub czynnik wzrostu działa poprzez swój własny receptor na komórkach docelowych, generując szlaki sygnałowe, a w konsekwencji regulując procesy biologiczne. Niektóre wewnątrzkomórkowe elementy sygnalizacyjne są wspólne dla cytokin i czynników wzrostu. Ekspresja cytokin lub czynników wzrostu i ich receptorów jest wysoce regulowana. De-regulacja może przyczyniać się do wielu chorób, takich jak choroby zakaźne, autoimmunologiczne i przewlekłe choroby zapalne, choroby sercowo-naczyniowe, zespół metaboliczny, zaburzenia neurologiczne i nowotwory. Badania nad cytokinami i czynnikami wzrostu odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i zwalczaniu powiązanych chorób. Portfolio 11468 oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (na przykład wykrywalność i stabilność). Ponadto każdy panel i zestaw spełniają rygorystyczne kryteria produkcyjne, aby zapewnić powtarzalność między partiami. 11468 Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B Magnetic Bead Panel umożliwia skupienie się na potencjale terapeutycznym cytokin i modulacji ekspresji cytokin. W połączeniu z platformą 10549 9239 w formacie kulek magnetycznych, otrzymujesz korzyść w postaci idealnej szybkości i czułości, umożliwiając ilościowe multipleksowe wykrywanie dziesiątek analitów jednocześnie, co może znacznie poprawić wydajność.
Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Podkategoria badań:
  • Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
  • Zapalenie
Specyficzność
Nie występowała lub występowała znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu i któregokolwiek z innych analitów w tym panelu.
Zastosowanie
11468 Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B Magnetic Bead 38-Plex Premixed Panel to stały 38-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnych lub wszystkich poniższych analitów w próbkach surowicy lub osocza oraz w próbkach lizatu tkanek/komórek i supernatantu hodowli: 6Ckine, sCD137, sFAS, sFASL, APRIL, BAFF, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, Granzyme A, Granzyme B, HMGB1, I-309, IFNβ, IFNωIL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-29, IL-31, IL-33, I-TAC, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, MIP-3α, Perforin, SCF, SDF-1, TARC, TPO, TRAIL, TSLP.
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
Testy multipleksowe cytokin pozwalają badaczom na łatwe badanie układu odpornościowego. MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A i B to multipleksowe testy do wykrywania cytokin, z których każdy oferuje unikalną kombinację 48 analitów, które można jednocześnie analizować w małej objętości próbki.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.
Panele A i B MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor oferują konfigurowalne opcje analizy prawie 100 cytokin.