Kluczowe dokumenty
HABG047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.45µm 47mm black gridded
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
wielkość porów:
0.45 μm pore size
Materiały:
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Właściwości:
hydrophilic
śr. filtra:
47 mm
sterylność:
sterile; ethylene oxide treated
opakowanie:
box of 10 envelopes containing 10 pak
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
box of 10 envelopes containing 10 pak
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
Zastosowanie
Microbiological analysis
Opakowanie
Sterile pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, sterile
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3