H1RT1G01CC
Series 4000™ Single-Round Housing
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parametry
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
dł. całkowita
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
długość nominalna kartridża
10 in. (25.4 cm)
Śr. zewn. połączenia × śr. wewn. × wys.
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
rozmiar tulejki
4 in.
Śr. zewn. × śr. wewn. × wys. portu
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
Surface Finish, Wetted:Electropolished Ra ≤ 0.38 μm 15 μinch internal