Kluczowe dokumenty
GTTP09030
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
Wybierz wielkość
30 FILTERS
649,00 zł
649,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 FILTERS
649,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
649,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore
Millipore
Parametry
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore
wielkość porów
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Przestroga
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informacje prawne
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany