Kluczowe dokumenty
GTBP04700
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
Wybierz wielkość
100 FILTERS
1910,00 zł
1910,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1910,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
140 °C max. temp.
6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
kolor
brown
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore
wielkość porów
0.22 μm pore size
5-20 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: GTBP
Filter Type: Screen filter
The Isopore membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Zastosowanie
  • Epifluorescent microscopy
  • Particle monitoring
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Przestroga
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informacje prawne
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany