GG-1L-BK
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
RUM-1, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT™
stężenie
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cellsContains 0.1% (w/v) Sodium AzideFiltered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 36 months from date of filtrationProduct formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1