GFDX001000
Glass Fiber Diagnostic Pad
filter W × L 10 mm × 100 m, pack of 1 roll
Synonim(y):
Conjugate pad, Diagnostic pad, Glass Fiber Diagnostic Pad 10 mm x 100 m roll, Glass fiber pad
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 roll
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
Długość
100 m (328 ft)
Szerokość
10 mm
filter W × L
10 mm × 100 m
slit W
1 cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1