Merck
GF418-MG
IL-1 beta, Human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HumanKine® IL-1 beta, ludzka rekombinowana wolna od ksenonów,
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
feature
endotoxin free
UniProt accession no.
General description
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Interleukina-1 (IL-1) jest cytokiną, którą uważa się za związaną z neurodegeneracją i reakcjami obronnymi ośrodkowego układu nerwowego na stan zapalny. Interleukina-1 beta (IL-1B) utrzymuje proliferację indukowaną mitogenami, produkcję IL-2 i ekspresję IL-2R. Wydaje się, że IL-1 beta ma również zdolność do zwiększania liczby komórek, które przechodzą do fazy G1 cyklu komórkowego. IL-1 beta ma również zdolność do stymulowania apoptozy na normalnych ludzkich błonach płodowych. IL-1 beta może odgrywać ważną rolę w sieciach cytokin regulujących stan zapalny.
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of mouse D10S cells. ED50 is typically 0.02-0.08 ng/ml.
HumanKine IL-1 beta is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c