Merck
GF348
TWEAK,
Ludzkie rekombinowane zwierzę wolne
Synonim(y):
TNFSF12, MGC129581, DR3LG, TWEAK, APO3L
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Quality Level
General description
TWEAK należy do rodziny ligandów TNF i sygnalizuje poprzez TWEAKR znany również jako TNFRSF12A. TWEAK ulega ekspresji w różnych tkankach, w tym w dorosłym sercu, trzustce, mięśniach szkieletowych, jelicie cienkim, śledzionie i limfocytach krwi obwodowej. TWEAK ma zdolność indukowania aktywacji NFkB i wydzielania chemokin oraz wywierania działania apoptotycznego w niektórych komórkach, takich jak ludzkie komórki gruczolakoraka HT-29, gdy są hodowane w obecności IFN-. TWEAK promuje również proliferację i migrację komórek śródbłonka.
Rekombinowany ludzki TWEAK jest rozpuszczalnym polipeptydem o masie 17,0 kDa (154 reszty aminokwasowe) zawierającym region TWEAK homologiczny do TNF i jest wytwarzany przez proteolityczne przetwarzanie białka TWEAK zakotwiczonego w błonie o pełnej długości.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Physical form
Produkt jest prezentowany w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5 + 80
mM L-argininy i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Assay #1: The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of IL-8 production by human PBMC is less than 10 ng/ml.
Assay #2: TWEAK weakly induces the death of HT29 cells when cultured in the presence of IFN-γ. The ED50 for this effect is between 30-45 ng/ml.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1