Merck
GF334
IL-22,
Ludzkie rekombinowane zwierzę wolne
Synonim(y):
Interleukin-22, IL22
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
IL-22 jest członkiem rodziny cytokin regulatorowych IL-10, która obejmuje IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 i IL-26. Członkowie tej rodziny mają częściową homologię pod względem sekwencji aminokwasów, ale różnią się pod względem funkcji biologicznych. Produkowana przez limfocyty T, IL-22 hamuje produkcję IL-4 przez komórki Th2 i indukuje reakcje ostrej fazy w wątrobie i trzustce. IL-22 sygnalizuje poprzez system receptorów składający się z IL-10Rβ/CRF2-4 i IL-22R, z których oba należą do rodziny receptorów cytokin klasy II.
Rekombinowana ludzka IL-22 jest białkiem homodimerycznym o masie 33,6 kDa niezwiązanym disiarczkiem
homodimerycznym białkiem zawierającym dwa 147-aminokwasowe łańcuchy polipeptydowe.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 10 mM NaCitrate, pH 4,0 i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,5-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Determined by its ability to induce IL-10 secretion in COLO 205 (human colon carcinoma cells). The expected ED50 for this effect is 0.7- 1.0ng/ml.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF33404053252978951