Kluczowe dokumenty
GCYT1-16K
Millipore
11468 Panel 1 kurzych cytokin/hemokin - multipleksowy test immunologiczny
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
reaktywność gatunkowa
chicken
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-100%
(using the overnight protocol)
accuracy: 95-100%
(using the 2 hour protocol)
standard curve range: 12.21-20,000 pg/mL
(for RANTES)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(for IL-6)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(for IFNγ)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(for MIP-3α)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(for IL-10)
standard curve range: 3.66-15,000 pg/mL
(for IFNα)
standard curve range: 36.6-150,000 pg/mL
(for IL-21)
standard curve range: 4.88-20,000 pg/mL
(for MIP-1β)
standard curve range: 4.88-20,000 pg/mL
(for VEGF)
standard curve range: 48.8-200,000 pg/mL
(for IL-2)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(for IL-16)
standard curve range: 9.75-40,000 pg/mL
(for M-CSF)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zapalenie i odpowiedź komórek odpornościowych są kluczem do utrzymania homeostazy. Im lepiej rozumiemy mechanizmy chorób, tym bardziej odkrywamy rolę, jaką stan zapalny odgrywa w etiologii choroby. Dotyczy to zarówno kurczaków, jak i ludzi. Oba gatunki doświadczają chorób immunologicznych, takich jak choroby zakaźne, choroba zwyrodnieniowa stawów i choroby układu oddechowego, a także choroby neurologiczne, metaboliczne i sercowo-naczyniowe, a nawet nowotwory. Jednak do tej pory możliwość pomiaru poziomu cytokin i chemokin u kurcząt była ograniczona głównie do testów ELISA. Naukowcy mają teraz możliwość jednoczesnego pomiaru wielu biomarkerów stanu zapalnego przy użyciu 11468 Chicken Cytokine/Chemokine Panel 1 firmy EMD Millipore, opartego na technologii 10549 9239.
11468 Chicken Cytokine/Chemokine Panel firmy EMD Millipore to 12-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnych lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy, osocza i PBMC kurcząt: Interferon alfa (IFNα), Interferon gamma (IFNγ), Interleukina 2 (IL-2), Interleukina 6 (IL-6), Interleukina 10 (IL-10), Interleukina 16 (IL-16), Interleukina 21 (IL-21), Makrofagowe białko zapalne-1β (MIP-1b), Makrofagowe białko zapalne-1β (MIP-1b), Makrofagowe białko zapalne-1β (MIP-1b), Makrofagowe białko zapalne-1β (MIP-1b). (MIP-1b), białko zapalne makrofagów-3 (MIP-3a), RANTES (regulowany podczas aktywacji, wyrażany i wydzielany przez normalne komórki T), czynnik stymulujący kolonie makrofagów (M-CSF), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF).
Uwaga: Protokół zaleca rozcieńczenie próbek surowicy i osocza w stosunku 1:4.
11468 oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność). Ponadto każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne w celu zapewnienia powtarzalności między partiami.
Każdy panel i zestaw 11468 zawiera:
  • Kontrole jakości (QC) w celu zakwalifikowania wydajności testu
  • Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami.
  • Zoptymalizowana matryca surowicy do naśladowania natywnego środowiska analitu w próbkach surowicy i osocza
  • Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitów w panelu
Panel 11468 Chicken Cytokine/Chemokine umożliwia skupienie się na terapeutycznym potencjale cytokin i chemokin.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa:
Nie wystąpiła lub wystąpiła znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
Panel multipleksowy cytokin oparty na kulkach Chicken Cytokine/Chemokine, wykorzystujący technologię 10549 9239, umożliwia jednoczesną analizę 12 biomarkerów cytokin i chemokin w próbkach surowicy, osocza i hodowli komórkowej kurcząt.
.
  • Test może być wykonywany przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C lub przez 2 godziny w temperaturze pokojowej (20-25°C) z mieszaniem na wytrząsarce płytkowej.
  • Dla wszystkich analitów należy użyć maksymalnie 25 μl na studzienkę surowicy lub osocza rozcieńczonego w stosunku 1:4 w Serum Matrix. Supernatanty hodowli tkankowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym. Ekstrakty tkankowe/komórkowe powinny być przygotowywane w neutralnych buforach zawierających odczynniki i warunki, które nie zakłócają wydajności testu.
Dostępne anality:
  • IL-16
  • IFN-α
  • IFNγ
  • IL-10
  • IL-21
  • IL-2
  • M-CSF
  • IL-6
  • MIP-3α
  • MIP-1β
  • RANTES
  • VEGF
Kategoria badawcza:
  • Zapalenie i immunologia
Podkategoria badań:
  • Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
  • Zapalenie
  • Choroby zakaźne
  • Cytokiny i receptory cytokinowe
  • Onkologia
  • Otyłość
  • Zaburzenia metaboliczne
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Komentarz do analizy
Protokół zaleca rozcieńczenie próbek surowicy i osocza w stosunku 1:4.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.