FHLP29325
Fluoropore Membrane, PTFE, hydrophobic, 0.5 µm, 293 mm, white, plain
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Fluoropore®
Parametry
130 °C max. temp.
40 mL/min-cm2 water flow rate
8 L/min-cm2 air flow rate
śr. filtra
293 mm
grubość
175 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
macierz
Fluoropore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
85 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.63 bar, air with water at 23 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filter Code: FHLP
Filter Type: Screen filter
Inne uwagi
Directions for Use
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany