FB-1L-BK
Anti-Lea (clone P3N20V3), FFMU
Anti-Lea from the clone P3N20V3, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
P3N20V3, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
stężenie
5-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline.; For the formulation of Anti-Lea blood typing reagents or devices.; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 15 months from date of filtration.
Zastosowanie
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2