Kluczowe dokumenty
FALP01900
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 19 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Filtr membranowy z fluoroporami
Wybierz wielkość
100 FILTERS
2510,00 zł
2510,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
2510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2510,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
śr. filtra
19 mm
grubość
≥100 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤0.5%
wielkość porów
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Nasza membrana 707 jest hydrofobową membraną polimerową z politetrafluoroetylenu (PTFE) połączoną ze wspornikiem z polietylenu o wysokiej gęstości w celu poprawy właściwości użytkowych filtra w normalnych zastosowaniach. Membrany Fluoropore zapewniają szeroką kompatybilność chemiczną, wysokie prędkości przepływu i spójność. (Należy pamiętać, że numery katalogowe zawierające "FHUP" są nielaminowane lub produkowane bez podkładu).
Nasza membrana Omnipore jest hydrofilową membraną PTFE, która jest kompatybilna z praktycznie wszystkimi rozpuszczalnikami, kwasami i roztworami alkalicznymi.
Cechy i zalety:
- Biologicznie i chemicznie obojętna
- Wysoka porowatość zapewnia wysokie natężenie przepływu
- Dostępne hydrofobowe i hydrofilowe odmiany PTFE do filtracji próbek wodnych i organicznych
Zastosowania:
- Fluoropory Membrana: Oczyszczanie kwasów, zasad i rozpuszczalników; monitorowanie powietrza; filtrowanie i odpowietrzanie gazów; spektroskopia UV
- Membrana Omnipore: Filtracja roztworów wodnych, oczyszczanie kwasów i roztworów alkalicznych
Filter Code: FALP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
Rozmiar porów 1,0 µm, hydrofobowy PTFE, membrana 19 mm
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13