Kluczowe dokumenty
EFHAB10BS
Millipore
EZ-Fit® filtration unit without absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonim(y):
EZ-Fit® Pink Funnel HABG 100ml Bulk, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
Wybierz wielkość
40 EACH
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 EACH
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
pink acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
polystyrene cover
Poziom jakości
agency
EP
ISO 7004
USP
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Bulk packaging with protective bag
pojemność
100 mL
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
przydatność
suitable for (suitable for solid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing (for liquid samples)
cosmetics
industrial qc
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® System
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jednostka filtracyjna 11395 to jednorazowe urządzenie filtracyjne wykonane z czarnej, kratkowanej i mieszanej membrany z estrów celulozy (MCE) z różową podstawą. Zapewnia bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania filtracji membranowej, unikając narażenia na ryzyko związane z analizą mikrobiologiczną.
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania drobnoustrojów.
Funkcja 11395 Azure sprawia, że jednostka filtrująca 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do kolektora 11395, który jest wyposażony w specjalne głowice filtrujące 11395.
EZ-Fit® filtration unit, white black MCE membrane, 0.45μm, 100 mL, bulk packaging, no pad
Zastosowanie
The EZ-FIT® filtration unit is used to check for bioburden in liquid samples including in-process and final product samples (beverages, pharmaceuticals and water). This product is also used in industrial QC and water monitoring.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.