CZRV72TP1
Viresolve® NFR Cartridge Filter
Retrovirus removal
Synonim(y):
Viresolve NFR Cartridge Filter 20 in. Code 7
Wybierz wielkość
21 810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
21 810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 325 mL
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
≤32 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1200-2400 L process volume
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
metody
protein purification: suitable
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
powierzchnia filtracyjna
0.854 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤70 mg/cartridge
Matryca
Viresolve® NFR
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Retrovirus
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Viral clearance
- Instructions for Use: Please see the user guide (pg. 3) shipped with this product
- Storage Statement: Store at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
After wetting, may be autoclaved for 3 cycles of up to 60 min at 125 °C,
using liquid cycle, slow exhaust.