Dokumenty
CVGB03TP
Millipore
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 30 in. 0.22 µm Code 0
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiały
PVDF
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
sterile filtration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in.
powierzchnia filtracyjna
2.07 m2
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany