CVDI02TPS
Durapore® CBR 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Durapore CVDI Cartridge Filter 20 in. 0.22 μm Code 0 Silicone
Wybierz wielkość
2334,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2334,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤26.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤50 mg/cartridge
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples of the Durapore® membrane used in this cartridge were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM F838 methodology.