Kluczowe dokumenty
CT01F2025
Millipore
Polygard® CT Cartridge Filter
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonim(y):
Polygard-CT Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code F Reinforced Core
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
powierzchnia filtracyjna
2.4 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
wielkość porów
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany