CS60HX05F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonim(y):
Clarisolve 60 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
Wybierz wielkość
10 416,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
10 416,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Wysokość
32 cm (12.5 in.)
Długość
62 cm (24.2 in.)
Szerokość
17.3 cm (6.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.55 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
moc wejściowa
sample type liquid
Opis ogólny
A μPod scale device, the CLARISOLVE® depth filter provides the fastest and most efficient way to clarify high-density streams and easily transfer processes from upstream to downstream without the use of centrifugation.
This CLARISOLVE® filter has a filtration area of 0.55 m2 and a Pod device format.
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Powiązane treści
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.