Dokumenty
CR0003L107
Millipore
New Brunswick CelliGen® Plus Style 3L motor adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Poziom jakości
Opis ogólny
New Brunswick Celligen® Plus Style 3L motor adapter for use with Mobius CellReady 3L Bioreactor
Informacje prawne
CelliGen is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
Powiązane treści
Learn more on mAB bioreactor production, and the products you need for this step.
Dowiedz się więcej o produkcji w bioreaktorze mAB i produktach potrzebnych do tego etapu.