Kluczowe dokumenty
CN5073001
Millipore
PP PLEAT CART 5.0UM 30" C-7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
wielkość porów
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge