CN1H0S402
Polygard® CN Cartridge Filter
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany