Kluczowe dokumenty
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
wielkość porów
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge