Kluczowe dokumenty
CKT2MAG-97K
Millipore
11468 Panel 2 toksyczności nerek psów - multipleksowy test toksyczności
The analytes available for this multiplex kit are: Albumin, β-2-microglobulin (B2M), Trefoil Factor 3 (TFF-3), Retinol Binding Protein 4 (RBP4)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
canine
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-102%
sensitivity: 0.016-0.026 ng/mL
(All other analytes; MinDC +2SD)
sensitivity: 12.48 ng/mL
(Albumin; MinDC +2SD)
standard curve range: 0.01-50 ng/mL
(RBP4)
standard curve range: 0.02-100 ng/mL
(B2M)
standard curve range: 0.02-100 ng/mL
(TFF-3)
standard curve range: 12.21-50,000 ng/mL
(Albumin)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Jako jedna z głównych przyczyn wycofywania kandydatów na leki, badania nad toksycznością zyskują coraz większą uwagę, zwłaszcza w poszukiwaniu czułych, specyficznych dla narządów biomarkerów toksyczności. W przemyśle farmaceutycznym i chemicznym funkcja nerek jest rutynowo oceniana podczas oceny toksyczności. Znaczenie nerek jako centralnego organu detoksykacyjnego prowadzi do wysokiej ekspozycji tkanki nerkowej na leki, reaktywne metabolity i związki środowiskowe. Tradycyjne markery do oceny toksyczności nerek, takie jak azot mocznikowy we krwi (BUN) i kreatynina w surowicy, są niewrażliwe i niespecyficzne. W celu lepszego, nieinwazyjnego wykrywania ostrej nefrotoksyczności, zidentyfikowano i zwalidowano panel nowych biomarkerów nerek w moczu do badań przedklinicznych na odpowiednich gatunkach zwierząt.
11468 Canine Kidney Toxicity Panel 2 to 4-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnej kombinacji następujących analitów w próbkach moczu psów: Albumina*, β-2-mikroglobulina (B2M)*, czynnik Trefoil 3 (TFF-3)*, białko wiążące retinol 4 (RBP4)*. Zestaw ten wykorzystuje 96-dołkowy format, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
* Albumina moczowa, B2M, TFF-3 i RBP4 to biomarkery wymienione w projekcie Predictive Safety Testing Consortium (PSTC), które odgrywają istotną rolę w testowaniu bezpieczeństwa leków.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi w celu zapewnienia idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Toksyczność
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Około 5% reaktywności krzyżowej można zaobserwować między kulkami B2M a białkiem TFF-3. Nie zaobserwowano żadnej innej znaczącej reaktywności krzyżowej dla innych analitów w tym panelu.
Zastosowanie
  • Anality: Albumina, β-2-mikroglobulina (B2M), czynnik Trefoil 3 (TFF-3), białko wiążące retinol 4 (RBP4)
  • Zalecany typ próbki: Mocz psów
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl rozcieńczonego moczu psa w stosunku 1:500 dla osób zdrowych; należy określić optymalne rozcieńczenia dla osób chorych.
  • Czas testu: Pierwotna inkubacja przez 2 godziny, a następnie wtórna inkubacja przez 1 godzinę, obie w temperaturze pokojowej (20-25°C).
  • Kategoria badawcza: Toksykologia
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Komponenty
Canine Kidney Toxicity Panel 2 Standard, 1 vial, lyophilized
Canine Kidney Toxicity Panel 2 Control 1, 1 vial, lyophilized
Canine Kidney Toxicity Panel 2 Control 2, 1 vial, lyophilized
Assay Buffer, 2 bottles, 30 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottlesl, 30 mL
Canine Kidney Toxicity Panel 2 Detection Antibodies, 1 bottle, 5.5 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 5.5 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil Plate Sealers
Inne uwagi
Czułość: Patrz protokół zestawu dla poszczególnych czułości analitu.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
Zobacz wszystko