Nazwa produktu
Multilayer Durapore® Cartridge, Chemistry: 0.45 / 0.22 µm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Configuration: 30 in. Code 0
Quality Segment
material
polypropylene device, polypropylene support, silicone seal
reg. compliance
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
≤32.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water), 0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (forward), 0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (forward), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (forward), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (forward), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (reverse; intermittent), 3.5 bar max. inlet temp. (50 psi) at 25 °C (reverse; intermittent), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
device size
30 in.
filter diam.
2.7 in. (6.9 cm)
filter filtration area
1.65 m2
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water
code
Code 0
General description
Cartridge type: Liquid
Preparation Note
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multilayer Durapore® Cartridge
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CHGL03TP3 | 04053252348976 |