CGW1N4S03
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge
pore size 1.0/0.2/0.1 μm, cartridge nominal length 10 cm (4 in.), filter diam. 7.1 cm (2.8 in.)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene prefilter
polypropylene support
silicone seal
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Polysep™
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polysep™
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
4 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
10 cm (4 in.)
śr. filtra
7.1 cm (2.8 in.)
filter filtration area
0.17 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction )
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction )
macierz
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
kod wkładu
Code N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 2 L
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations