Kluczowe dokumenty
CGEP75TP1
Millipore
Millipore Express® SHF, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Millipore Express®
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Długość
5 in.
Szerokość
2.7 in.
rozmiar rdzenia
, polysulfone
powierzchnia filtracyjna
0.29 m2
Matryca
Millipore Express® SHF
wielkość porów
0.2 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Informacje prawne
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany