Kluczowe dokumenty
CDRCKT220
Milli-Q
Reverse Osmosis Cartridge
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 220 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Synonim(y):
Reverse Osmosis Cartridge – 220 L/h
Wybierz wielkość
1 EA
Prześlij zapytanie
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
Prześlij zapytanie
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
220 L/hr flow rate
kompatybilność
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Opis ogólny
The reverse osmosis (RO) cartridge removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria and organic molecules from potable feed water.
Zastosowanie
RO water is used in laboratories for applications such as general rinsing, feedwater to washing machines and autoclaves, basic reagent preparation, or as a feed to ultrapure water purification systems.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany