Kluczowe dokumenty
CCP-24HK
Sigma-Aldrich
Peptyd C u psów RIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Produkt CCP-24HK nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
for protein analysis
Poziom jakości
opis
ED<sub>80</sub> = 0.56 ± 0.15 ng/mL ED<sub>50</sub> = 2.03 ± 0.54 ng/mL ED<sub>20</sub> = 7.21 ± 2.76 ng/mL
analytes available: C-Peptide
radioactivity <3 μCi
0.156-20 ng/mL (standard curve range)
Właściwości
accuracy 97-111%
reaktywność gatunkowa
canine
zakres pomiaru czułości
0.15 ng/mL
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
aa1-aa31-OVA przez aldehyd glutarowy
Zastosowanie
Inkubacja przez noc w temperaturze 4°C. Objętość próbki < 100 ?L surowicy, osocza lub pożywki do hodowli tkankowej. Rozcieńczenie: Miano przeciwciała 1:32 000
Komentarz do analizy
Liniowość 95-101%
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract