Merck
CC101
Ludzkie białko integryny αVβ3, formulacja Triton X-100
Wybierz wielkość
25 μG
2230,00 zł
50 μG
3450,00 zł
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 marca 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Pozwól nam pomóc
biological source
human
assay
>95% (electrophoresis)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
200 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Quality Level
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
CC102AMAB1976BMAB1976H
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
assay
>95% (electrophoresis)
assay
>95% (silver stain, SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
concentration
200 μg/mL
concentration
0.25 mg/mL
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
UniProt accession no.
P06756
UniProt accession no.
P06756
UniProt accession no.
P06756
UniProt accession no.
P06756
Analysis Note
7,5% SDS-PAGE metodą Laemmli daje dwa główne pasma białkowe, odpowiadające podjednostce alfa V (145 kDa) i podjednostce beta 3 (92 kDa), gdy są wizualizowane za pomocą barwienia srebrem (2-2,5 mg białka / pas nieredukowany). Mniejsze pasmo białkowe (170 kDa) odpowiada dimerowi beta 3, podobnemu do występowania dimeru beta 1 podczas oczyszczania integryn beta 1 [Belkin i in. 1996], W niektórych przypadkach trimer beta 3 jest widoczny przy 260 kDa. Po redukcji, przy ilości białka 1,5 - 4 μg białka / pas, widoczne są trzy główne pasma białka, odpowiadające podjednostce integryny beta 3 (110 kDa), ciężkiemu łańcuchowi alfa V (125 kDa) i lekkiemu łańcuchowi alfa V (25 kDa).Przypuszcza się, że niewielkie pasmo w regionie 200 kDa jest zredukowanym dimerem beta 3, zgodnym z wcześniejszymi publikacjami opisującymi zredukowany dimer beta 1 o masie 230 kDa dla opisanych wcześniej oczyszczeń integryny beta 1 [Belkin i in., 1996].Słabe pasma przy 80 kDa i 55 kDa odpowiadają niewielkim produktom degradacji beta 3. KONTAMINANTY: Dwa słabe pasma zidentyfikowane przy 210 i 220 kDa, które mogą odpowiadać dimerowi alfa V.
Aktywność swoista: Aktywność funkcjonalna potwierdzona przez interakcję integryny alfaV/beta3 z witronektyną, czynnikiem von Willebranda, fibrynogenem i fibronektyną w testach ELISA zależnych od RGD.
Application
Kontrola elektroforezy i immunoblottingu. Przydatny również do wiązania in vitro
z metaloproteinazą MMP-2.
General description
Integrynę alfaVbeta3 oczyszczono z ludzkiego łożyska metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu unieruchomionych przeciwciał monoklonalnych przeciwko integrynie alfaVbeta3. Ekstrakt detergentu tkankowego, który został nałożony na kolumnę, został przygotowany zgodnie z wcześniejszym opisem [Belkin, 1990].
Dwa główne pasma białkowe odpowiadające podjednostkom alfaV (145 kDa) i beta3 (92 kDa) są widoczne w barwionych srebrem żelach poliakrylamidowych w warunkach nieredukujących. Mniejsze pasmo białkowe (170 kDa) odpowiada dimerowi disiarczkowemu podjednostki beta3.
Physical form
Oczyszczone białko w 20 mM Tris-HCI, pH 7,5, 150 mM NaCI, 2 mM MgCI2, 0,2% Triton X-100. Bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikos E Tsopanoglou et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 283(5), C1501-C1510 (2002-10-10)
Thrombin has been reported to be a potent angiogenic factor both in vitro and in vivo, and many of the cellular effects of thrombin may contribute to activation of angiogenesis. In this report we show that thrombin-treatment of human endothelial
V M Belkin et al.
Biochemistry and molecular biology international, 40(1), 53-60 (1996-09-01)
Integrins of the beta 1 family were isolated from human smooth muscle. SDS-PAGE analysis and subsequent immunoblotting demonstrated that integrin samples contain a protein immunologically related to beta 1 integrin subunit with the previously undescribed apparent molecular mass 205 kD.
Abdullah Karadag et al.
Cancer research, 65(24), 11545-11552 (2005-12-17)
The up-regulation of various matrix metalloproteinases (MMP), certain cell receptors such as integrins and CD44, and the SIBLING family of integrin-binding glycophosphoproteins have been reported separately and in various combinations for many types of tumors. The mechanisms by which these