Kluczowe dokumenty
BN-10X5ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonim(y):
Anti-C (clone MS-24) Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
MS-24, monoclonal
opakowanie
pkg of 10 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
izotyp
IgM
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only.
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1