Merck
SAB1307118
Sigma-Aldrich
ANTI-IGHM(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IGHM, Ig mu chain C region
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49307 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGHM(3507)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide