Kluczowe dokumenty
AP108C
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
2 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
1050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
guinea pig
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, Cy3 conjugate detects level of Guinea Pig IgG & has been published & validated for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6, 15 mg/mL Bovine Serum Albumin (IgG-Free, Protease-Free), and 0.05% Sodium Azide.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X chromosome control of meiotic chromosome synapsis in mouse inter-subspecific hybrids.
Bhattacharyya, T; Reifova, R; Gregorova, S; Simecek, P; Gergelits, V; Mistrik et al.
PLoS Genetics null
Anthony Avellino et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Cell cycle progression during development is meticulously coordinated with differentiation. This is particularly evident in the Drosophila 3rd instar eye imaginal disc, where the cell cycle is synchronized and arrests at the G1 phase in the non-proliferative region (NPR), setting
David Homolka et al.
Chromosoma, 121(1), 91-104 (2011-10-18)
During meiosis, pairing of homologous chromosomes and their synapsis are essential prerequisites for normal male gametogenesis. Even limited autosomal asynapsis often leads to spermatogenic impairment, the mechanism of which is not fully understood. The present study was aimed at deliberately
Andrew S Lapato et al.
ASN neuro, 12, 1759091420979604-1759091420979604 (2020-12-11)
While seizure disorders are more prevalent among multiple sclerosis (MS) patients than the population overall and prognosticate earlier death & disability, their etiology remains unclear. Translational data indicate perturbed expression of astrocytic molecules contributing to homeostatic neuronal excitability, including water
Natalie R Powers et al.
Science advances, 6(43) (2020-10-25)
In many mammals, genomic sites for recombination are determined by the histone methyltransferase PRMD9. Some mouse strains lacking PRDM9 are infertile, but instances of fertility or semifertility in the absence of PRDM9 have been reported in mice, canines, and a