Key Documents
AG231
Sigma-Aldrich
Neurofilament 70 kDa, porcine
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
Porcine submaxillary glands
Poziom jakości
Próba
90% (NF-L and a small amount of NF-M)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
Porcine ... NEFL(100521224)
Opis ogólny
Purified porcine axonal neurofilament 70 (low molecular weight, NF-L).
Zastosowanie
Western blotting
Protein standard
ELISA
Radioimmunoassay
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Liquid in 6M Urea, 10 mM Phosphate, pH 7.5.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C to -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2