Kluczowe dokumenty
ACS5010
Millipore
Amicon® Pro Purification System with Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Synonim(y):
System Amicon Ultra-0.5, System oczyszczania Pro
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Aby zapytać o ten produkt ACS5010, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
sterylność
non-sterile
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon® Pro
Parametry
10 mL sample volume
metody
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Długość
12 cm (4.7 in.)
Średnica
2.97 cm
powierzchnia filtracyjna
1 cm2
pojemność robocza
10 mL
wielkość porów
10 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: PLCGC
Filter Type: Ultrafiltration
The Amicon® Pro Purification System 12 pack includes: 12 Amicon Ultra NMWCO 10 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap.
Zastosowanie
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Cechy i korzyści
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
Postać fizyczna
Color Code: Clear with pink cap
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Metody filtracji i wybór filtrów membranowych w oczyszczaniu i produkcji nanocząstek.