Dokumenty
ACK5100PA
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein A with 100kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiały
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
sterylność
non-sterile
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon® Pro
Parametry
10 mL sample volume
metody
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Długość
12 cm (4.7 in.)
Średnica
2.97 cm
powierzchnia filtracyjna
1 cm2
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Filter Code: PLCGC
Filter Type: Ultrafiltration
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 100 kDa, 3 ml Protein A resin(Binding capacity: 20mg human IgG/ml agarose), 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
Zastosowanie
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
Cechy i korzyści
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
Postać fizyczna
Color Code: Clear with pink cap
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials