ABT1372
Anti-phospho-Keratin-8 Antibody (Ser23)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Keratin, type II cytoskeletal 8, Ser23-phosphorylated, CK-8, Ser23-phosphorylated, Cytokeratin-8, Ser23-phosphorylated, K8, Ser23-phosphorylated, Keratin-8, Ser23-phosphorylated, Type-II keratin Kb8, Ser23-phosphorylated
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer23)
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilutiion of this antibody detected keratin-8 Ser23 phosphorylation in 10 µg of lysate from phosphatase inhibitors-treated, but not untreated, HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1