Przejdź do
Z743352
Cryo-Tags® labels
yellow, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
Synonim(y):
cryogenic vial labels, freezer labels, Diversified Biotech CRY-2000-Y, colour coded labels, colour coded stickers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRY-2000-Y
L × w:
1.50 in. × 0.75 in.
Packaging:
pkg of 1000 ea per roll
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1000 ea per roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-Y
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
color
yellow
General description
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743350Z743347Z743351
description
yellow, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
red, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-Y
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-R
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
color
yellow
color
orange
color
blue
color
red
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Tags® labels
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)