ABS47
Anti-phospho-SMAD3 (Tyr179) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mothers against DPP homolog 3, MAD homolog 3, Mad3, Mothers against decapentaplegic homolog 3, JV15-2, AMAD3, SMAD family member 3
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, bovine, rat
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr179)
informacje o genach
human ... SMAD3(4088)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMAD3 in 10 mg of untreated and TGF Beta-treated HaCat cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Untreated and TGF Beta-treated HaCat cell lysates.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1