Merck
ABS2095M
Anty-fosfo RasGRP2 (Ser554)
from rabbit
Synonim(y):
RAS guanyl-releasing protein 2, Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor I, CalDAG-GEFI, F25B3.3 kinase-like protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, monkey
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, monkey
species reactivity (predicted by homology)
baboon (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer554)
Gene Information
mouse ... Rasgrp2(19395)
General description
Białko uwalniające guanyl RAS 2 (UniProt: Q9QUG9; znane również jako regulowany wapniem i DAG czynnik wymiany nukleotydów guaninowych I, RasGRP2, CalDAG-GEFI, białko podobne do kinazy F25B3.3) jest kodowane przez gen Rasgrp2 (Gene ID: 19395) u myszy. Białka RasGRP są uważane za aktywatory Ras i innych pokrewnych małych GTPaz dzięki funkcjonowaniu jako czynniki wymiany nukleotydów guaninowych (GEF). RasGRP-1 do -4 mają wiele wspólnych domen strukturalnych, jednak wykazują subtelne różnice między poszczególnymi członkami rodziny. Są one wyrażane w różnych wzorcach, takich jak w różnych komórkach układu krwiotwórczego i mózgu. Ekspresja RasGRP2 jest ograniczona do płytek krwi i ich prekursorów, megakariocytów i neutrofili. RasGRP2 działa jako regulowany wapniem i DAG czynnik wymiany nukleotydów, specyficznie aktywujący Rap poprzez wymianę związanego GDP na GTP. Może również aktywować inne GTPazy, takie jak RRAS, RRAS2, NRAS, KRAS, ale nie HRAS. Według doniesień, RaGRP2 funkcjonuje również w agregacji płytek krwi i adhezji limfocytów T i neutrofili, prawdopodobnie poprzez aktywację integryny wewnątrzkomórkowej. RaGRP2 znajduje się zarówno w cytozolu, jak i jest związany z błonami. Wykazano, że jest on wzbogacony w obszarach błonowych i falach błonowych. Zgłoszono trzy izoformy RasGRP2, które są generowane przez alternatywny splicing. Zawiera dwie domeny EF-hand, jedną N-końcową domenę Ras-GEF, jedną domenę palca cynkowego typu phorbol-ester/DAG i jedną domenę Ras-GEF. Zwierzęta z niedoborem RasGRP2 wykazują problemy z krwawieniem z powodu defektów agregacji i degranulacji płytek krwi. (Ref.: Olga Ksionda, O et al. (2013). Front Biol (Pekin). 8(5): 508 532).
Zaobserwowano ~90 kDa; obliczono 69,45 kda. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom otaczającym Ser554 z regionu C-termalnego mysiego białka uwalniającego guanyl RAS 2.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo RasGRP2 (pSer554) w teście kinazowym z GST-Rasgrp2 (aminokwasy 1-374) i PKA, Forskolina i SKF81279 stymulowane plastry mięśni prążkowia myszy, komórki COS-7 transfekowane EGFP-Rasgrp2 i Myc-PKA, jądro półleżące (NAc) od myszy leczonych kokainą, Nucleus accu (Nagai, T., et. al. (2016). Neuron. 89(3):550-65).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko uwalniające guanyl RAS 2 oczyszczone z komórek COS-7 transfekowanych GST-Rasgrp2 i fosforylowane podjednostką katalityczną alfa GST-PKA, plastry mięśni prążkowia myszy stymulowane forskoliną (dzięki uprzejmości dr Kozo Kaibuchi z Nagoya University, Japonia).
Anty-fosfo RasGRP2 (Ser554), nr kat. ABS2095, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko uwalniające guanyl RAS 2 fosforylowane na Ser554 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko uwalniające guanyl RAS 2 fosforylowane na Ser554 u różnych gatunków ssaków. Celuje w epitop w obrębie 11 aminokwasów otaczających Ser554 z regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting with RAS guanyl-releasing protein 2 purified from GST-RasGRP2 transfected COS-7 cells and phosphorylated on Ser554 by GST-PKA calalytic subunit alpha (PKAc alpha).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho RasGRP2 (Ser554) purified from GST-RasGRP2 transfected COS-7 cells and phosphorylated on Ser554 by GST-PKA catalytic subunit alpha (PKAc alpha).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.